Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza con lenti trasparenti per la protezione di viso e occhi Honeywell™
Click to view available options
Colore telaio:
Blu
Bordeaux
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adjustable positive-lock temples
- Polycarbonate lenses
- Provides 99.9% UV protection
- Available in blue or red
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001/2000, CE0165 |
| Lens Coating | Antigraffio |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Occhiali di protezione per occhi e viso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura, Protezione da arco elettrico (filtrazione UV 100%) |
| Colore telaio | Blu |
| N. per confezione | 1 ciasc. |
| Lens Material | Policarbonato |
| Materiale del telaio | Nylon |