Learn More
Sperian™ Occhiali di sicurezza con montatura per la protezione di viso e occhi Honeywell™
Codice prodotto. p-8000449
Click to view available options
Lens Coating:
Rivestimento rigido
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12970405
Marca: Sperian™ 1002221
Offering high levels of comfort and support. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Clear Lens Safety Goggles fit comfortably over prescription eyewear.
  • Practical and durable
  • Frosted side panels and browguard sections reduce glare/reflections
  • Curved temples and a raised nose bridge offer a precise fit
  • Available with or without hard lens coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001/2000, EN 166 1F
Lens Coating Rivestimento rigido
Lens Tint Clear
Product Type Occhiali di protezione per occhi e viso
Da utilizzare con (applicazione) Sovrapponibili agli occhiali da vista. Per uso generico, resistenza all'impatto (45 m/s). Attività meccaniche: macinatura, tornitura, fresatura
Colore telaio Trasparente
N. per confezione Confezione da 10
Lens Material Policarbonato