Learn More
Sperian™ Maschera stampata per la protezione delle vie respiratorie Honeywell™
Codice prodotto. 11816970
Click to view available options
:
Filter Type: FPP3
Codice prodotto. 11816970
Marca: Sperian™ 1005602
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guarantees protection and wearer acceptance during periods of extended use. Sperian™ Honeywell™ FFP3 ML Respirators with Valve offers exceptional levels of comfort and no risk of allergies to latex.
  • Rigid shell - maintains shape even in moist and heavy loading environments
  • Ultra-soft hypoallergenic Willtech™ flange seal with absorption properties and a tight sealing film for exceptional comfort and perfect fit
  • Preformed and colored nose bridge to save time adjusting the mask and instantly identify its protection level
  • Large internal volume to easily communicate and breathe
  • Shielded exhalation valve with an exclusive design for improved protection
  • Adjustable braids to easily and efficiently fit the mask
  • No latex, no silicone, no PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di aerosol Solido e/o liquido
Certificazione/Conformità EN 149:2001A1:2009
Monouso Sì
Product Type Maschera stampata per protezione respiratoria
Da utilizzare con (applicazione) Protegge da polvere, nebbia e fumi contenenti carbonato di calcio, argilla, caolino, cellulosa, cotone, farina, metalli ferrosi, cemento, silicato di sodio, zolfo, fibre di vetro e plastica, legno duro, carbone, quarzo, metalli non ferrosi, rame, alluminio, bario
Quantità Confezione da 5
Peso (sistema metrico) 0.168 kg