Learn More
Honeywell™ Schermo facciale Honeywell™ Supervizor
Codice prodotto. 11816990
Click to view available options
Descrizione:
200 mm Clear Acetate Visor
230 mm Clear Polycarbonate Visor
Browguard with Ratchet Headband
Lens Material:
Acetate
Policarbonato
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Modello:
SV9AC
SV9PC
Codice prodotto. 11816990
Marca: Honeywell™ 1002297
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Robust, heavy-duty, helmet-mounted face shield range with hearing protection compatibility. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields have a wide visor selection that can be tailored to the specific hazard/application.
  • Recommended for use in the chemical and forestry industries, among others
  • Protects against hazards such as abrasion, airborne particles, biohazards, chemicals, gases, vapors, and smoke
  • Maximum protection, allowing full unrestricted head movement
  • Creased visor eliminates gaps and visor profile follows contours of the face
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Browguard with Ratchet Headband
Product Type Schermo facciale Supervizor
N. per confezione 1 ciasc.
Lens Material Policarbonato