Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore per spedizione compatto e isolato Honigberg™
Codice prodotto. 11775509 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
6 x 6 x 6in.
8 x 8 x 11 pollici
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775509
Marca: Cole-Parmer™ 0373030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose from a variety of sizes to meet your refrigeration needs with these compact insulated shippers. Cole Parmer™ ThermoSafe™ Compact Insulated Shippers are ideal for shipping non-hazardous materials.
  • Compact shippers have a cylindrical interior to hold tubes, vials and other small items
  • Add as many ice packs as you need
  • For non-hazardous materials only
Specifica
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Dimensioni (L x P x A) 8 x 8 x 11 pollici
Diametro (sistema imperiale) 4.8 in.
Tipo Contenitore per spedizione compatto e isolato
Quantità 1 ciascuno