Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
Codice prodotto. 11922915 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Conteggio denti:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Spessore (sistema metrico) denti:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11922915
Marca: Fisherbrand™ A212D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For large gel systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
Tipo Standard Comb
Dimensioni gel 25 x 20 cm
Conteggio denti 12
Spessore (sistema metrico) denti 0.15 cm
Volume (sistema metrico) di riempimento 105 μL
Lunghezza (sistema imperiale) gel 9.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel 25 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) denti 0.57 in.
Larghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Larghezza (sistema metrico) denti 1.45 cm