Learn More
Gestigkeit Harry™ Hot Plate with Four Heating Positions, Cast-iron
Shape: Round; Size: 3.35 in. dia.
Marca:  Gestigkeit Harry™ SGK4
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10416511
  • 1250.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
4
230/240 V
Cast Iron
155 mm
485 mm
1800 w
Hot Plate
Round
3.35 in. dia.
145 mm
4.8 kg
230 V, 50/60 Hz, 1800 w