Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Hotplate with Performance Control are robust and highly durable in non-stop operation.
1335.00€ - 1930.00€
Specifica
Tipo Hotplate
Materiale corpo Stainless Steel
Materiale piastra superiore Aluminum Alloy
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Include Performance Control
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Wattage Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P x A) Wattage Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10212731
Vedere i documenti
Gestigkeit Harry
HD0
312 x 312 x 170 mm 1800 W 10 kg
1335.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10529131
Vedere i documenti
Gestigkeit Harry
HD2
364 x 514 x 170 mm 2850 W 18 kg
1740.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10036121
Vedere i documenti
Gestigkeit Harry
HD3-400
442 x 592 x 170 mm 4000 W 25 kg
1930.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Electrical hotplates with variable temperature control, with or without a thermostatic controller. Robust construction for continuous perfomance. aluminum alloy hotplate.
  • Because of the asymmetrical, long-term heating system (hotplate corners and edges are subjected to more heat) an even temperature is guaranteed over the entire heating surface.
  • Asbest-free insulation. The housing is constructed from high-grade, stainless steel No. 1.4301, whereby the central section has been additionally sprayed in orange.
  • Four adjustable feet ensure extra stability. Connecting cable approx. 1,7 m. long, 230 Volt/ 3200 Watt with Schuko plug.
Specifica
Specifica
Hotplate
Aluminum Alloy
Performance Control
Stainless Steel
170 mm