Learn More
Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Linea di prodotti:
Hot Start Micro 50 Bulk
HotStart Micro 50 Strips
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 480
Descrizione
Eliminate tedious oil or wax overlays with the thin-walled Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes.
Features:
- Bead is stable at room temperature
- Assures synchronous reaction startup
- PCR product can remain in tube for later analysis
- Hinged caps provide snug seal
- Presterilized; RNase- and DNase-free
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermal Cyclers |
| Linea di prodotti | HotStart Micro 50 Strips |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Flat Cap |
| Volume reazione | 25 to 50 μL |
| Product Type | Strips |