Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore azzurro con polsini in maglia
Codice prodotto. 12831358
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Lunghezza (sistema metrico):
100 cm
Misura petto (sistema metrico):
da 101.6 a 104.14 cm
da 106.68 a 111.76 cm
da 116.84 a 121.92 cm
da 127 a 132.08 cm
da 91.44 a 96.52 cm
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 12831358
Brand: Logistik™ 441YHT3BS124C
Only null left
Add to basket
Add to basket
In policotone resistente. I camici da laboratorio Logistik Unicorp™ Howie unisex di colore azzurro sono dotati di polsini in maglia.
Manufactured in hardwearing polycotton. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex Light Blue Laboratory Coats feature knitted cuffs.
  • With knitted cuffs
  • Available in four colors
  • Two lower pockets
  • Wrapover style stud fastened front
  • Not CE marked
Specifications
Product Type Camice da laboratorio con bottoni laterali
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale Poliestere/Cotone, Polyester
Colore Light Blue
Stile polso Knit
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Stile Howie
N. di tasche 2
Tipo di colletto Rotondo
Misura petto (sistema metrico) da 127 a 132.08 cm
Include Con due tasche in basso e abbottonatura frontale a stola
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Struttura Polyester, Cotton