Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore azzurro con polsini in maglia
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 XL
Lunghezza (sistema metrico):
100 cm
Misura petto (sistema metrico):
da 101.6 a 104.14 cm
da 106.68 a 111.76 cm
da 116.84 a 121.92 cm
da 127 a 132.08 cm
da 91.44 a 96.52 cm
Descrizione
Manufactured in hardwearing polycotton. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex Light Blue Laboratory Coats feature knitted cuffs.
- With knitted cuffs
- Available in four colors
- Two lower pockets
- Wrapover style stud fastened front
- Not CE marked
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio con bottoni laterali |
Size | 2 XL |
Sesso | Unisex |
Materiale | Poliestere/Cotone, Polyester |
Colore | Light Blue |
Stile polso | Knit |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Stile | Howie |
N. di tasche | 2 |