Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Lunghezza (sistema metrico):
88 cm
100 cm
Descrizione
Includes two lower pockets. Logistik Unicorp™ Howie-Style Unisex White Laboratory Coats with Knitted Cuffs feature a wrapover style stud fastened front for extra frontal protection.
- Howie style laboratory coat
- Knitted cuffs
- White
- Two lower pockets
- Wrapover style stud fastened front
- Polyester/cotton
- Not CE marked
Specifica
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio con bottoni laterali |
Size | Medium |
Sesso | Unisex |
Materiale | Poliestere/Cotone, Polyester |
Colore | Bianco |
Stile polso | Knit |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Stile | Howie |
N. di tasche | 2 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Logistik™ Camici da laboratorio Howie unisex di colore bianco con polsini in maglia >