Learn More
Epredia™ HP35 Disposable Microtome Blades
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Rivestimento:
Coated
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- High-profile
- Increased durability
Specifica
Specifica
| Product Type | High Profile Blade |
| Profilo | High |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for high-quality thin sectioning |
| Monouso | Single-use |
| Rivestimento | Coated |
| Angolo di taglio | 34° |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.01 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.31 mm |