Learn More
Justrite™ HPLC Poly Manifold for Quick-Disconnect Disposal Cans
For use with Justrite™ Centura Quick-Disconnect HPLC Safety Disposal Cans
Marca: Justrite™ 28179
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with Justrite™ Centura Quick-Disconnect HPLC Safety Disposal Cans
- Consente di collegare fino a sei linee di scarico per collettore da processi HPLC a un singolo raccordo di aspirazione
- Sei porte 1/4-28 e una porta NPT da 3/8 pollici e tappi per le porte inutilizzate
- Tipo filettato per accogliere filettature 1/4-28 di raccordi a pressione disponibili separatamente
- È possibile utilizzare collettori multipli su un contenitore a scollegamento rapido personalizzato finché una disconnessione non rimane inutilizzata per permettere lo sfiato
- Il cod. prod. 19-412-604 ha un collegamento per “impilaggio” per poterlo fissare sopra il cod. prod. 19-412-602 o 19-412-603; consente di collegare fino a 12 linee a un contenitore di smaltimento
- Raccordi venduti separatamente (vedere 19-412-605, -606)
Specifica
US OSHA, NFPA codice 30 | |
Per bidoni di sicurezza a distacco rapido in HPLC Justrite™ Centura | |
Tappo per porte inutilizzate, collettore con attacco per impilatore in acciaio inox | |
7 x 5 x 4.5 in. (17.8 x 12.7 x 11.4 cm) | |
17.8 cm | |
12.7 cm | |
11.4 cm |
Bidone di sicurezza a distacco rapido | |
Acciaio inox, polipropilene | |
Ciascuno | |
7 in. | |
5 in. | |
4.5 in. |