Learn More
SCAT Set di alimentazione HPLC, V2.0
I set di alimentazione HPLC, V2.0 sono combinazioni per l'alimentazione senza contaminazione di sistemi HPLC con solventi. I set sono composti da un flacone da laboratorio, un SafetyCap SCAT con filettatura GL 45 e da capillari, filtri di aspirazione e valvole per l'aria.
Marca: SCAT 307301
108.16 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
- SafetyCaps del produttore premium SCAT
- Bottiglie da laboratorio
- Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
- Pronto per l'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili attraverso le generazioni e perfettamente abbinati tra loro. Questo fa di SCAT il sistema n. 1 per la sicurezza dei solventi!
Specifica
Trasparente | |
1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 mL flacone da laboratorio square & vetro chiaro + 1 x 1,5 m capillare 3,2 mm OD, 1 x filtro di aspirazione PTFE + valvola d'aria (317010) | |
Kit I |
Qualsiasi sistema HPLC | |
GL45 | |
Set di fornitura HPLC I, V2.0: 1 x tappo di sicurezza I GL45, 1 x bottiglia da laboratorio da 1000 mL quadrata & vetro trasparente + 1 x capillare da 1,5 m con diametro esterno di 3,2 mm, 1 x filtro di aspirazione in PTFE + valvola di sfiato (317010) |