Learn More
SCAT Set di alimentazione HPLC, V2.0
I set di alimentazione HPLC, V2.0 sono combinazioni per l'alimentazione senza contaminazione di sistemi HPLC con solventi. I set sono composti da un flacone da laboratorio, un SafetyCap SCAT con filettatura GL 45 e da capillari, filtri di aspirazione e valvole per l'aria.
Marca:  SCAT 307306
149.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.78000kg
Codice prodotto. 16483789
  • 221.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
  • SafetyCaps del produttore premium SCAT
  • Bottiglie da laboratorio
  • Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
  • Pronto per l'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili attraverso le generazioni e perfettamente abbinati tra loro. Questo fa di SCAT il sistema n. 1 per la sicurezza dei solventi!
Specifica
Specifica
1 x SafetyCap I GL45, 1x 1000 mL flacone da laboratorio quadrato & vetro chiaro + 3 x 1,5 m capillari 3,2 mm OD, 3 x filtri d'aspirazione PTFE + valvola d'aria (317010)
Trasparente
GL45
Kit III
Qualsiasi sistema HPLC
Set di fornitura HPLC III, V2.0: 1 x tappo di sicurezza III GL45, 1 x bottiglia da laboratorio da 1000 mL quadrata & vetro trasparente + 3 x capillare da 1,5 m 3,2 mm OD, 3 x filtro di aspirazione PTFE + valvola di sfiato (317010)