Learn More
SCAT Set di alimentazione HPLC, V2.0
I set di alimentazione HPLC, V2.0 sono combinazioni per l'alimentazione senza contaminazione di sistemi HPLC con solventi. I set sono composti da un flacone da laboratorio, un SafetyCap SCAT con filettatura GL 45 e da capillari, filtri di aspirazione e valvole per l'aria.
Marca: SCAT 307327
123.76 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Customised system with high quality set components
- SafetyCaps of the premium manufacturer SCAT
- Laboratory bottles
- Price attractive in comparison with single purchase
- Ready for use, no further components necessary
SCAT offers a complete system for safe supply and disposal of solvents in analytics. All products are compatible across generations and perfectly matched to each other.
Specifica
Solvent supply for your HPLC | |
Any HPLC System | |
PTFE | |
Complete Solvent Collection System |
Amber | |
1 x SafetyCap II GL28, 1x 100 mL Laboratory bottle round, brown glass, 2 x 1.5 m capillaries 3.2 mm OD, 2 x PTFE suction filters, air valve (317010) | |
GL45 |