Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Include:
4 x Safety Cap III, GL45, 8 x air valve, 1 x Safety Waste Cap, GL45, 1 x Exhaust filter L, V3.0, with splash guard and change indicator, service life 12 months, 1 x 5 litre canister, PE-HD, 4 x Laboratory bottle DURAN, GL45, 1000 ml, clear glass and round, with cap and pouring ring , 5 x PFA-fitting with integrated ferrule, 2.3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting with integrated ferrule, 1.6 mm OD, green, 10 x PFA fitting with integrated ferrule, 3.2 mm OD, blue, 10 x PFA blind plug, 2 x connector, straight, 6 - 8 mm ID, 1 x connector, curved, 5.0 - 11.5mm ID, 1 x connector, angled, 9.5 - 10 mm ID
4 x Safety Cap III, GL45, 8 x air valve, 1 x Safety Waste Cap, S60/61, electrostatic conductive, 1 x Exhaust filter L, V3.0, with splash guard and change indicator, service life 12 month, 1 x 5 litre canister, PE-HD-EL, 1 x Grounding cable, 2x clamp, L = 1,5 m, 4 x Laboratory bottle DURAN, GL45, 1000 ml, clear glass and round, with cap and pouring ring , 5 x PFA-fitting with integrated ferrule, 2.3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting with integrated ferrule, 1.6 mm OD, green, 10 x PFA fitting with integrated ferrule, 3.2 mm OD, blue, 10 x PFA blind plug, 2 x connector, straight, 6 - 8 mm ID, 1 x connector, curved, 5.0 - 11.5mm ID, 1 x connector, angled, 9.5 - 10 mm ID
4 x tappo di sicurezza III, GL45, 4 x valvola dell'aria, 1 x tappo di sicurezza per rifiuti, S60/61, a conduzione elettrostatica, 1 x Filtro di scarico M, V3.0, con paraspruzzi e indicatore di sostituzione, 1 x tanica da 5 litri, PE-HD-EL, 1 x Cavo di messa a terra, 2 x morsetto, 1,5 m, 4 x Bottiglia da laboratorio DURAN, GL45, 1000 mL, vetro trasparente e rotonda, con tappo e anello di versamento, 5 x raccordo PFA con ghiera integrata, 2,3 mm OD, viola, 5 x raccordo PFA con ghiera integrata, 1,6 mm OD, verde, 10 x raccordo PFA con ghiera integrata, 3,2 mm OD, blu, 10 x tappo cieco PFA, 2 x connettore, diritto, 6 - 8 mm ID, 1 x connettore, curvo, ID 5 - 11,5 mm, 1 connettore, angolato, ID 9,5 - 10 mm
Il set comprende 4x SafetyCap III V2.0 GL 45, 4x bottiglie di vetro trasparente da 1 litro GL 45, 1x contenitore per rifiuti in PE-HD da 5 litri GL 45, 1x SafetyWasteCap V2.0 GL 45 (4x attacco dia. 2,3 - 3,2 mm; 1x attacco dia. 6. 4 - 9 mm), 10x tappo cieco per collegamento capillare, 1x connettore per tubo angolato 9,5 - 10 mm, 2x connettore per tubo diritto 6 - 8 mm, 1x filtro di scarico taglia M, 5x raccordo viola Ø 2,3 mm, 5x raccordo blu Ø 3,2 mm, 5x raccordo giallo Ø 3,2 mm, 5x raccordo verde Ø 1,6 mm.
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 set
Pezzo
Descrizione
- Protects your system from contamination
- Keeps solvent mixtures stable
- High performance materials with excellent chemical resistance
The safety set connects tubing safely and blocks hazardous vapours. Air valves and exhaust filters provide safe pressure equalisation without under- or overpressure in solvent bottles and waste containers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Chromatography |
| Descrizione | Electrostatic Conductive |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Any HPLC System |
| Tipo | Complete Solvent Collection System |
| Canali dei solventi | 4 |
| Include | 4 x Safety Cap III, GL45, 8 x air valve, 1 x Safety Waste Cap, S60/61, electrostatic conductive, 1 x Exhaust filter L, V3.0, with splash guard and change indicator, service life 12 month, 1 x 5 litre canister, PE-HD-EL, 1 x Grounding cable, 2x clamp, L = 1,5 m, 4 x Laboratory bottle DURAN, GL45, 1000 ml, clear glass and round, with cap and pouring ring , 5 x PFA-fitting with integrated ferrule, 2.3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting with integrated ferrule, 1.6 mm OD, green, 10 x PFA fitting with integrated ferrule, 3.2 mm OD, blue, 10 x PFA blind plug, 2 x connector, straight, 6 - 8 mm ID, 1 x connector, curved, 5.0 - 11.5mm ID, 1 x connector, angled, 9.5 - 10 mm ID |