Learn More
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
I set di rifiuti HPLC, V2.0 sono combinazioni economiche per lo smaltimento pulito e sicuro dei rifiuti liquidi di laboratorio dai sistemi HPLC o da altri strumenti analitici.
174.00€ - 491.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16493789
|
SCAT™
307307 |
Kit 1 | 5 L |
227.00€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16403799
|
SCAT™
307310 |
Kit 2 | 10 L |
241.00€
1 set |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17165501
|
SCAT™
307328 |
Kit 3 | 5 L |
280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17385343
|
SCAT™
116016 |
Jeu 20 | 5 L |
203.00€
1 set |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17818733
|
SCAT™
307355 |
Set 4 | 12 L |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17835704
|
SCAT™
307324 |
Set 10 | 10 L |
311.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17819273
|
SCAT™
307366 |
Set 5 | 10 L |
174.00€
1 set |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17845714
|
SCAT™
307367 |
Set 6 | 5 L |
246.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17825704
|
SCAT™
307368 |
Set 7 | 5 L |
246.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17895714
|
SCAT™
307369 |
Set 8 | 5 L |
246.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17885714
|
SCAT™
307370 |
Set 9 | 20 L |
254.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17875714
|
SCAT™
307371 |
Set 11 | 5 L |
246.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17855714
|
SCAT™
307372 |
Set 12 | 20 L |
302.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17865714
|
SCAT™
307373 |
Set 13 | 5 L |
491.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17825724
|
SCAT™
307374 |
Set 14 | 10 L |
363.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17875704
|
SCAT™
307375 |
Set 15 | 10 L |
311.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17845704
|
SCAT™
307376 |
Set 16 | 10 L |
319.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17855704
|
SCAT™
307377 |
Set 17 | 20 L |
348.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17805724
|
SCAT™
307378 |
Set 18 | 30 L |
392.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17815724
|
SCAT™
307379 |
Set 19 | 10 L |
485.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
18606478
|
SCAT™
307380 |
Complete Solvent Collection System | 5 L |
257.73€
1 set |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Description
Tutti i set sono composti da un contenitore e da un SafetyCap originale SCAT con filtro di scarico, nonché da raccordi, tappi ciechi e un connettore per tubi.- Sistema personalizzato con componenti di alta qualità
- Tappi di sicurezza del produttore premium SCAT
- Contenitori di sicurezza in materiale HDPE o PP
- Prezzo interessante rispetto all'acquisto singolo
- Pronto all'uso, non sono necessari altri componenti
SCAT offre un sistema completo per l'approvvigionamento e lo smaltimento sicuro dei solventi in ambito analitico. Tutti i prodotti sono compatibili tra generazioni e perfettamente abbinati tra loro.