Learn More
Memmert HPP Climate Chamber, 108 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13485476 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
108 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13485476
Marca: Memmert HPP110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Intervallo di temperatura: °° 10 to 90%; Light: Optional Light Module
  • Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays
  • 2 Pt100 sensors Class A in 4-wire-circuit, mutually monitoring and taking over the performance at the same temperature value
  • Humidity supply with distilled water from external tank by self-priming pump
  • Active humidifying and de-humidifying adjustable from 10 - 90 % rh with digital display of relative humidity - resolution of display 0.1 %, setting accuracy 0.5 %
  • Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
  • Fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock)
  • Inner glass door
  • Rear zinc-plated steel housing
  • Intervallo di temperatura: °°°°
  • German/English/Spanish/French language settings
  • Three freely selectable temperature values, 2-point calibration for humidity: 20 and 90 % rh
  • Alarm in case of over- or undertemperature, heating function is switched off in case of overtemperature, cooling function in case of undertemperature
  • Integral fault diagnostics for temperature and humidity control
Specifica
Tipi di allarme Acustico e visivo
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Sistema di controllo a microprocessore PID digitale multifunzionale
Capacità (sistema metrico) 108 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Optional Light Module
Materiale Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Tipo di spina Tipo tedesco
Umidità relativa 10 to 90%
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Climate Chamber
Display Twin Display
Door Style Fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock)
Da utilizzare con (applicazione) Perfectly suited for stability tests, storage in controlled environment and conditioning
Precisione umidità 1%
Intervallo di umidità 20 and 90%
Include °°°
Precisione termica °
Controllo della temperatura Over- and undertemperature monitor TWW, protection class 3.3 or adjustable temperature limiter TWB, protection class 2, selectable on display
Risoluzione temperatura °
Warranty 3 Years
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 560 x 480 mm
Larghezza (sistema metrico) 745 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 560 mm
Altezza (sistema metrico) 864 mm
Altezza (sistema metrico) interno 480 mm
Profondità (sistema metrico) 674 mm
Depth (Metric) Interior 400 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 105 kg
Peso (sistema metrico) 80 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz, 650 w
Tensione 115/230 V
Wattage 650 w
Frequenza 50/60 Hz