Learn More
Memmert™ HPP Climate Chamber, 260 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13414766 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13414766
Marca: Memmert™ HPP260
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Intervallo di temperatura: °° 10 to 90%; Light: Optional Light Module
  • Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays
  • 2 Pt100 sensors Class A in 4-wire-circuit, mutually monitoring and taking over the performance at the same temperature value
  • Humidity supply with distilled water from external tank by self-priming pump
  • Active humidifying and de-humidifying adjustable from 10 - 90 % rh with digital display of relative humidity - resolution of display 0.1 %, setting accuracy 0.5 %
  • Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
  • Fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock)
  • Inner glass door
  • Rear zinc-plated steel housing
  • Intervallo di temperatura: °°°°
  • German/English/Spanish/French language settings
  • Three freely selectable temperature values, 2-point calibration for humidity: 20 and 90 % rh
  • Alarm in case of over- or undertemperature, heating function is switched off in case of overtemperature, cooling function in case of undertemperature
  • Integral fault diagnostics for temperature and humidity control
Specifica
Tipi di allarme Acustico e visivo
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Sistema di controllo dei processi a microprocessore PID multifunzionale
Capacità (sistema metrico) 260 l
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Optional Light Module
Materiale Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel
Tipo di spina Tipo tedesco
Umidità relativa 10 to 90%
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Climate Chamber
Display Twin Display
Da utilizzare con (applicazione) Chimica analitica, produzione, microbiologia, ricerca chimica, controllo della temperatura, alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, settore minerario
Materiale del telaio Acciaio inox
Precisione umidità 1%
Intervallo di umidità 20 and 90%
Precisione termica 0.1 °K
Risoluzione temperatura °
Sensore di temperatura 2 Pt100 di Classe A con un circuito a 4 fili
Larghezza (sistema metrico) 824 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 640 mm
Altezza (sistema metrico) 1186 mm
Altezza (sistema metrico) interno 800 mm
Depth (Metric) Interior 500 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 121 kg
Peso (sistema metrico) 103 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz