Learn More
Memmert™ HPP Climate Chamber, 750 L, Stainless Steel
Codice prodotto. 13447529 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
750 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13447529
Marca: Memmert™ HPP750
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Temperature Range: 0°C to 70°C; Relative Humidity (RH): 20 to 90%; Light: Optional Light Module
  • Unità di controllo a microprocessore PID digitale multifunzione adattivo con 2 display a colori TFT ad alta definizione
  • 2 sensori Pt100 di Classe A con circuito a 4 fili, monitoraggio reciproco con subentro per lo stesso valore di temperatura
  • Umidità fornita con acqua distillata da una vasca esterna mediante pompa autoadescante
  • Umidificazione e deumidificazione attive e regolabili tra il 10 e il 90% di UR con visualizzazione digitale dell'umidità relativa - risoluzione del display 0.1%, precisione delle impostazioni dello 0.5%
  • Contatore digitale a ritroso con impostazione del tempo desiderato, regolabile da 1 minuto a 99 giorni
  • Sportello in acciaio inox perfettamente isolato con blocco a 2 punti (serratura a compressione)
  • Sportello interno in vetro
  • Involucro posteriore rivestito in acciaio zincato
  • Range di temperature: da 0°C a +70°C senza luce; da +15°C a +40°C con luce
  • Impostazioni in tedesco/inglese/spagnolo/francese
  • Tre valori di temperatura selezionabili a scelta, calibrazione dell'umidità su 2 punti: 20 e 90% di UR
  • Allarme in caso di temperature superiori o inferiori: la funzione di riscaldamento viene spenta in caso di sovratemperatura, quella di raffreddamento in caso di sottotemperatura
  • Funzioni diagnostiche integrate per il controllo di temperatura e umidità
Specifica
Tipi di allarme Acustico e visivo
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Sistema di controllo dei processi a microprocessore PID multifunzionale
Capacità (sistema metrico) 750 l
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Optional Light Module
Materiale Stainless Steel
Tipo di spina Tipo tedesco
Umidità relativa 20 to 90%
Temperature Range (Metric) da 0°C a 70°C
Tipo Climate Chamber
Display Twin Display
Da utilizzare con (applicazione) Chimica analitica, produzione, microbiologia, ricerca chimica, controllo della temperatura, alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, settore minerario
Materiale del telaio Acciaio inox
Precisione umidità 1%
Intervallo di umidità 20 and 90%
Risoluzione temperatura 0.1°C
Sensore di temperatura 2 Pt100 di Classe A con un circuito a 4 fili
Larghezza (sistema metrico) 1950 mm
Altezza (sistema metrico) 1726 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1200 mm
Depth (Metric) Interior 600 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 284 kg
Peso (sistema metrico) 234 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1.2 W
Frequenza 50/60 Hz