Learn More
Velp Scientifica™ HSC 7 Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Agitatore analogico in ceramica, sicuro e potente, per applicazioni che non richiedono un controllo accurato della temperatura del mezzo. È una soluzione eccellente per i laboratori accademici, chimici, biologici e farmaceutici di scuole e università.
Marca: Velp Scientifica™ F20500552
414.45 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.97000kg
Descrizione
Entry Level Solution
- Heating plate technology ensures temperature homogeneity from room temperature to 400°C
- Powerful motor stirs up to 15 L volume (H2O) from 50 to 1300 rpm
- Stirring and heating indicators
Safe and Resistant
- The high-quality ceramic top and technopolymer structure ensure premium resistance to chemicals
- Run-off grove to protect electronics
Specifica
Ceramic | |
Hot surface safety message | |
Technopolymer | |
Analog | |
Ambient to 400°C | |
3.2 kg | |
Square | |
EU | |
15 L | |
25 Months | |
CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate |
230 V | |
3.7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in. | |
50/60 Hz | |
Stirring Hotplate | |
25 kg | |
1 | |
50 to 1300 rpm | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |