Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 50°C to 300°C, Aluminum Alloy
Shape: Rectangle, Size: 16.9 x 22.8 in.
Marca:  Gestigkeit Harry™ HT32-230
Codice prodotto. 10418811
  • 2170.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shape: Rectangle; Size: 16.9 x 22.8 in.
Specifica
Specifica
Hot Plate
230 V
16.9 x 22.8 in.
57.3 lb.
4000 W
Rectangle
Aluminum Alloy
50°C to 300°C
26 kg