Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Tissue MicroArray (Tumor)
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-42062
Codice prodotto. 18618506
  • 830.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
5 Slides
Human
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin