missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human CXCL1/GRO alpha XL Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
100 tests
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Human |
| Bersaglio legante | CXCL1/GRO alpha/KC/CINC-1 |
| ID gene (immissione) | 2919 |
| Sinonimo | CINC1, CINC-1, FSP, GRO alpha, GRO1, GROa, KC, MGSA, MGSA-a, MGSA-alpha, NAP-3, SCYB1 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion