missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech™ Human ECM1 ELISA Kit
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous ECM1
Marca: Proteintech™ KE00141-96T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Recognizes human ECM1
- Extracellular matrix protein 1 (ECM1) is a glycoprotein involved in a number of biological processes (bond formation, skin differentiation, cell proliferation, promotes angiostatsis)
- Expressed in breast cancer and could participate in cell migration and angiogenesis
- Contributes to formation and metastasis of several types of cancer (breast, thyroid and hepatocellular)
- Detected in human serum
- Possible trigger for angiogenesis, tumor progression and malignancies
Process:
- Antibody specific for ECM1 pre-coated onto microwells
- ECM1 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody specific for ECM1 is added to detect captured ECM1 protein
- For signal development, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
BC023505 | |
0.1 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
<10% | |
Blue ice | |
3.5 hr. |
78.1 to 5000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
1893 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
Q16610 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 96TEST Human ECM1 ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto