missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human FGF basic/FGF2/bFGF Magnetic Luminex™ Performance Assay

Codice prodotto. 18451990
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18451990

Marca: R&D Systems™ LUHM233

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.

- Magnetic format allows for easier wash steps - Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits - Precise and Specific - Requires a small sample volume (<50μL) - Run your assay in just 3-5 hours - Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material - Enough reagents for one 96-well plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantità 1 Kit
Specie Human
Bersaglio legante FGF basic/FGF2
Tipo di profilo Magnetic
Assay Sensitivity 4.91pg/mL
Intervallo saggio 24.00 - 5750pg/mL
ID gene (immissione) 2247
Simbolo del gene FGF2
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum
Volume del campione Cell Culture Supernates (50μL),Serum (13μL),EDTA Plasma (13μL)
Sinonimo Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin
Contenuto kit
  • Microparticle Concentrate
  • Biotin-Antibody Concentrate
Content And Storage Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato