Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 XL Luminex™ Performance Assay
Codice prodotto. 30001909
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
100 tests
Codice prodotto. 30001909
Marca: R&D Systems™ LUXLM201
Specifica
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantità 1 Kit
Specie Human
Bersaglio legante IL-1 beta/IL-1F2
ID gene (immissione) 3553
Sinonimo catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.