Learn More
R&D Systems™ Human IL-15 Quantikine ELISA Kit
Human IL-15 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
903.00€ - 5145.00€
Specifica
Intervallo saggio | 3.90 - 250pg/mL |
---|---|
Assay Sensitivity | 2pg/mL |
Coniugato | HRP |
Cross-reattività | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
18762304
|
R&D Systems™
D1500 |
1 Plate | Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate |
903.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18761854
|
R&D Systems™
S1500 |
6 Plates | Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates |
5145.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The Human IL-15 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-15 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).Specifica
3.90 - 250pg/mL | |
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Human IL-15 | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) | |
IL15, IL-15 mgC9721, interleukin 15, interleukin-15 |
2pg/mL | |
Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum | |
Human | |
3600 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |