missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-19, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Codice prodotto. 30019308
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30019308

Marca: Gibco™ AF20019100UG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-19 is a 35.8 kDa homodimer of two 154 amino acid chains. In solution, IL-19 exists predominantly as a non-disulfide-linked dimer.

The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the IL10 cytokine subfamily. This cytokine is found to be preferentially expressed in monocytes. It can bind the IL20 receptor complex and lead to the activation of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3). A similar cytokine in mouse is reported to up-regulate the expression of IL6 and TNF-alpha and induce apoptosis, which suggests a role of this cytokine in inflammatory responses. Alternatively spliced transcript variants encoding the distinct isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso Q9UHD0
Da utilizzare con (applicazione) Functional Assay
Formato Lyophilized
Formulazione protein with no preservative
ID gene (immissione) 29949
Peso molecolare 35.8 kDa
Nome Human IL-19, Animal-Free
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Concentrazione di endotossine <1 EU/ μg
Alias gene il 19; IL-10 C; IL19; IL-19; ILN; Interleukin; interleukin 19; Interleukin19; interleukin-19; MDA1; MDA-1; melanoma differentiation associated protein-like protein; melanoma differentiation-associated protein-like protein; NG0.1; ZMDA1
Nome comune IL-19
Attività biologica Determined by its ability to stimulate the proliferation of HEK-Blue TM-IL-19 reporter cells
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Sequenza MLRRCLISTD MHHIEESFQE IKRAIQAKDT FPNVTILSTL ETLQIIKPLD VCCVTKNLLA FYVDRVFKDH QEPNPKILRK ISSIANSFLY MQKTLRQCQE QRQCHCRQEA TNATRVIHDN YDQLEVHAAA IKSLGELDVF LAWINKNHEV MSSA
Content And Storage -20°C
Sistema di espressione E. coli
Forma Lyophilized
Purity or Quality Grade ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato