Learn More
Human IL-2 ELISPOT Pair, BD
Convenient set of unlabelled anti-IL-2 capture antibody and a biotinylated anti-IL-2 detection antibody
Marca:  BD Biosciences 551884
Codice prodotto. 15816728
  • 977.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Human IL-2 ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Human IL-2 ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso