Learn More
R&D Systems™ Human IL-33 XL Luminex™ Performance Assay
Codice prodotto. 30001171
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
100 tests
Codice prodotto. 30001171
Marca: R&D Systems™ LUXLM3625
Specifica
Product Type Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Quantità 1 Kit
Specie Human
Bersaglio legante IL-33
ID gene (immissione) 90865
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.