Learn More
Proteintech™ Human IL-4 ELISA Kit
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous IL4
Marca: Proteintech™ KE00016-96T
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Recognizes human IL-4
- IL-4 (Interleukin-4) a member of the α-helical cytokine family, produced by activated CD4+T cells, basophils and mast cells
- Promotes proliferation and differentiation of antigen presenting cells
- IL-4 plays role in antibody isotype switching and stimulates production of IgE
- Applied to treatment of autoimmune disorder (multiple myeloma, cancer, psoriasis, arthritis)
- Extensively applied to inhibit detrimental effect of Th1
- Promote growth of epithelial tumors by mediating increased proliferation and survival
Process:
- Antibody specific for IL-4 pre-coated onto microwells
- IL-4 protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IL-4 is added to detect captured IL-4 protein
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifica
NP_000580 | |
2.2 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
15.6 to 1000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
3565 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
P05112 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 96TEST Human IL-15 ELISA Kit
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine