Learn More
R&D Systems™ Human Kidney Biomarker Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
Marca:  R&D Systems™ FCSTM16-06
Codice prodotto. 18401790
  • 2720.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
6 Plex
Human
ELISA
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.