Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Tumor)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-78091
Codice prodotto. 18686440
  • 737.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
5 Slides
Human
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.