missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human MMP-8 Magnetic Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
- Magnetic format allows for easier wash steps
- Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
- Precise and Specific
- Requires a small sample volume (<50 μL)
- Run your assay in just 3-5 hours
- Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
- Enough reagents for one 96-well plate
Specifica
Specifica
| Product Type | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Human |
| Bersaglio legante | MMP-8 |
| Tipo di profilo | Magnetic |
| Assay Sensitivity | 16.6 pg/mL |
| Intervallo saggio | 81.90 to 59700 pg/mL |
| ID gene (immissione) | 4317 |
| Simbolo del gene | MMP8 |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatants, Serum, Plasma (Heparin), Platelet-poor Plasma (Heparin), Saliva, Urine |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto