Learn More
Proteintech™ Human/Rat BDNF ELISA Kit
KE00096 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The BDNF ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous BDNF.
Marca:  Proteintech™ KE00096-96T
Codice prodotto. 16861506
  • 269.00€ / 96 tests
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The assay recognizes human BDNF. An antibody specific for BDNF has been pre-coated onto the microwells. The BDNF protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
  • Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for human BDNF is added to detect the captured human BDNF protein.
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • The brain-derived neurotrophic factor (BDNF), as a member of the neurotrophin family of growth factors, is broadly expressed in the central nervous system.
  • BDNF is involved in cerebral morphogenesis, synaptic plasticity and learning, mental health, degenerative central nervous system (CNS) diseases, and energy metabolism.
  • BDNF has recently been identified as one of the four major pharmaceutical targets in neuropsychiatric diseases, including depression and bipolar disorder.
  • In addition, BDNF is increasingly considered as a potential therapeutic agent for neurodevelopmental disorders such as Rett syndrome.
Specifica
Specifica
NP_001137277
0.1 pg/mL
Sandwich ELISA, Double Antibody
Plasma, Serum
Human, Rat
Human/Rat
<10%
Blue ice
4.5 hr.
12.5 to 800 pg/mL
ISO 13485
Coated ELISA Kit
DAB
627
Solid
<10%
-20°C to +4°C
P23560/P23363
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human/Rat BDNF ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine