Learn More
Novus Biologicals™ Human Rectum Tissue MicroArray (Tumor)
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-42063
Codice prodotto. 18635976
  • 551.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
2 Slides
Human
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin