Learn More
Proteintech™ Human S100B ELISA Kit
KE00103 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The S100B ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous S100B.
Marca:  Proteintech™ KE00103-96T
Codice prodotto. 16811516
  • 269.00€ / 96 tests
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The assay recognizes human S100B. An antibody specific for S100B has been pre-coated onto the microwells. The S100B protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
  • Following extensive washing, another antibody specific for S100B is added to detect the captured S100B protein.
  • For signal development, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated antibody is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
  • Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • S100B is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs and has been implicated in the regulation of cellular activities such as metabolism, motility and proliferation. S100B is highly expressed in astrocytes in the brain.
  • It is also expressed in the Schwann cells of the peripheral nervous system, and outside the nervous system in melanocytes, adipocytes and chondrocyte.
  • Elevated S100B levels in cerebrospinal fluid and serum reported after head trauma, subarachnoid hemorrhage, and stroke were correlated with the extent of brain damage.
  • An association between elevated serum S100B and the presence of brain metastases has been reported. Increased S100B levels may also be found in patients with cerebral small vessel disease (SVD).
Specifica
Specifica
NP_006263
1 pg/mL
Sandwich ELISA, Double Antibody
Plasma, Serum
Human
Human
<10%
Blue ice
4.5 hr.
15.6 to 1000 pg/mL
ISO 13485
Coated ELISA Kit
DAB
6285
Solid
<10%
-20°C to +4°C
P04271
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 96TEST Mouse IL-17A ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine