Learn More
Hyaluronic Acid, MP Biomedicals™
Click to view available options
10mg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hyaluronic Acid |
CAS | 9004-61-9 |
Colore | Tan |
Formula molecolare | C28H44N2O23 |
Quantità | 10 mg |
Sinonimo | hyaluronic acid, dsstox_cid_26750, dsstox_rid_81875, dsstox_gsid_46750, 4xi-alpha-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-3xi-2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-ribo-hexopyranosyl-1->4-5xi-beta-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-2-acetylamino-2-deoxy-d-glucopyranose |
InChI Key | KIUKXJAPPMFGSW-YXBJCWEESA-N |
SMILES | CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)O |
IUPAC Name | (2S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,5S,6R)-3-acetamido-2-[(3S,4R,5R,6R)-6-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
Molecular Weight (g/mol) | 776.651 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: hyaluronic acid