Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ SM Powdered Media
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
86.35€ - 345.00€
Specifica
Content And Storage | 2 to 8°C, away from light and moisture |
---|---|
Forma | Powder |
Sterilità | Non-sterile |
Con additivi | Poloxamer 188 |
Senza additivi | No Glutamine, No Insulin |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17275896
|
Cytiva
SH31029.06 |
1 L |
86.35€
1L |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17265896
|
Cytiva
SH31029.01 |
5 L |
345.00€
5L |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ActiCHO SM powdered cell culture medium is chemically defined, containing poloxamer 188, without insulin or L-glutamine.
- Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF). There are no proteins, peptides or growth factors in ActiCHO SM medium.
Specifica
2 to 8°C, away from light and moisture | |
Non-sterile | |
No Glutamine, No Insulin |
Powder | |
Poloxamer 188 |