Learn More
Cytiva HyClone™ ActiSM Powdered Cell Culture Media
A chemically defined ADCF cell culture medium optimized for high-yield protein production in CHO cell culture processes.
74.15€ - 345.00€
Specifica
Content And Storage | 2 to 8°C, away from light and moisture |
---|---|
Forma | Powder |
Sterilità | Non-sterile |
Con additivi | Poloxamer 188 |
Senza additivi | No Glutamine |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17225906
|
Cytiva
SH31038.06 |
1 L |
74.15€
1L |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17215906
|
Cytiva
SH31038.01 |
5 L |
345.00€
5L |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
HyClone ActiSM medium is intended for use in combination with HyClone ActiPro medium and Cell Boost 7a and Cell Boost 7b supplements. This medium is part of the ActiPro system of media and supplements designed with adaptation and production in mind. HyClone ActiSM and the ActiPro system are suitable for general biomanufacturing with CHO cell lines such as CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44, and CHO-S.
- Chemically defined ADCF formulation optimized for high-yield protein production
- Does not contain hypoxanthine, thymidine, and glycine (HAT supplement)
- Recommended for first step when adapting cells cultured in other lean cell culture media
Specifica
2 to 8°C, away from light and moisture | |
Non-sterile | |
No Glutamine |
Powder | |
Poloxamer 188 |