Learn More
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum (U.S.)
Support cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ Bovine Growth Serum, a superior performing fetal bovine serum (FBS) replacement, consisting of bovine calf serum supplemented with chemically-defined components.
197.00€ - 217.00€
Specifica
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
---|---|
Product Type | Bovine Growth Serum |
Quantità | 500 mL |
Sterilità | Sterile |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12300003
|
Cytiva
SH30541.03HI |
Bovine Growth Serum | 500 mL | Heat Inactivated |
217.00€
500mL |
Spedizione stimata: 14-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10453302
|
Cytiva
SH30541.03 |
Bovine Growth Serum (U.S.) | 500 mL | None |
197.00€
500mL |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Filtered through sequential 100nm (0.1μm) pore-size rated filters
Specifica
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
500 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
≤ 10 mg/dL |
Bovine Growth Serum | |
Sterile | |
≤ 10 EU/mL |