Learn More
Cytiva HyClone™ Calf Serum (New Zealand)
70.65€ - 134.00€
Specifica
Test aggiuntivi | Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
---|---|
Certificazione/Conformità | USDA Regulations |
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
Descrizione | Calf Serum (New Zealand) |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10414075
|
Cytiva
SH30401.02 |
Calf Serum (New Zealand) | 1000 mL |
134.00€
1000mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10751274
|
Cytiva
SH30401.01 |
Calf Serum (New Zealand) | 500 mL |
70.65€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Supplement cell culture growth with New Zealand-sourced HyClone™ Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
Specifica
Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
Sterile | |
≤ 25 EU/mL | |
Yes |
USDA Regulations | |
Calf Serum (New Zealand) | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
Yes |