Learn More
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ CDM4MAb Media
39.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP |
---|---|
Content And Storage | 2 to 8°C |
Forma | Liquid |
Product Type | Hyclone CDM4MAb Media |
Senza additivi | No Glutamine |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10054523
|
GE Healthcare Hyclone™
SH30802.01 |
500 mL | N/A | ||||||
Descrizione
Specifica
cGMP | |
Liquid | |
No Glutamine |
2 to 8°C | |
Hyclone CDM4MAb Media | |
Production of monoclonal antAntibodies (MAbs) from hybridoma and recombinant myeloma cell lines for research, therapeutic and diagnostic purposes is rapidly growing. |