Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb cell culture media
Chemically defined Animal-Derived Component-Free (ADCF) media for use with PER.C6 cells
Marca: Cytiva SH30871.02
83.11 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Specifica
2° to 8°C, away from light | |
Sterile | |
Bottle |
Liquid | |
0.2 μm Sterile-filtered | |
1000 mL |