Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 5™ Supplement
Provides cell culture nutrients such as lipids, amino acids, vitamins, and growth factors. HyClone™ Cell Boost™ 5 Supplement is designed through Metabolic Pathway Design approach to support demand in the area of fed-batch cell culture and media customization.
Marca:  Cytiva SH30865.01
285.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11566341
  • 327.00€ / 100g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cell Boost 5 (CN-F) powdered supplement without L-glutamine
  • Non-sterile
  • Chemically defined
  • Free of animal-derived components
  • Tested in a variety of cell lines, including CHO, Hybridoma, NS0, and HEK 293
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store at 2° to 8°C.
Non-sterile
100 g
Cell Boost Supplement
Bioprocessing, fed-batch cell culture, and media customization applications
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 71.8% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.