Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Supplement
A concentrated amino acid supplement, in a ready to use powder format, for high-yield protein production in CHO fed-batch processes
Marca: Cytiva SH31120.01
75.82 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Improve productivity and cell yield in fed-batch cultures by supplementing the cell culture medium to replace nutrients depleted during cell culture
- A concentrated solution of amino acids with an alkaline pH
- Cell Boost 7a and 7b are concentrated cell culture supplements designed to be used together to enhance protein production.
- Designed to support modern manufacturing processes
- Chemically defined (CD), animal-derived component-free (ADCF), and does not contain any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol
- Intended for use in combination with HyClone ActiPro and ActiSM media as part of the ActiPro cell culture system
- Formulated to provide high yields of recombinant proteins in processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines
- Manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications
Specifica
Without: L-glutamine, poloxamer 188, and insulin | |
Amino Acid Supplement | |
HyClone™ |
Liquid | |
High-Yield Protein Production in CHO Fed-Batch Processes | |
100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.