Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), caratterizzato
Codice prodotto. 12379802
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
HI, Irr - 25 to 40 doses
Inattivato termicamente
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
Nessuno
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 12379802
Marca: Cytiva SH30071.03HI
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
  • Enhance growth of cells
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 100 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Osmolalità, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certificazione/Conformità Prodotta in strutture certificate cGMP e ISO 9001
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Product Type Fetal Bovine Serum
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Triplo filtro sterile da 1 nm
Grado Caratterizzato
Elaborazione Inattivato termicamente
Testato per RSV bovina, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤25 EU/ml
Calore inattivato
Concentrazione emoglobina ≤25 mg/dl
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA Sottoposto a ispezione USDA